Learn More
Lithium hydroxide, 98%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10728213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10728213
Marca: Thermo Scientific Acros 379181000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-65-2
Formula molecolare HLiO
Molecular Weight (g/mol) 23.95
Numero MDL MFCD00011095
InChI Key WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium hydroxide
Punto di fusione 462.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di Merck 15,559
Informazioni di solubilità Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC Name lithium;hydroxide
Peso formulazione 23.95
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.43
Densità 1.4300g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydroxide anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.