Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10646072 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10646072
Marca: Fisher Chemical L/2300/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Formula molecolare H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
Numero MDL MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Punti di ebollizione 920°C
Punto di fusione 462°C
Colore White
pH 12
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 41.95g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica