Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15641710 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15641710
Marca: Honeywell-Fluka 1951910G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Hydroxide Monohydrate
Punto di fusione 423°C
CAS 1310-66-3
Colore Colorless
pH Alkaline
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Formula molecolare H3LiO2
Formula lineare LiOH · H2O
Numero MDL MFCD00149772
Numero UN UN2680
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].O.[OH-]
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Peso formulazione 41.96g/mol
Percent Purity ≥99.998% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Odore Weak
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità ∽1.830g/cu.cm at 20°C