Learn More
Lithium iodide, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10606422 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10606422
Marca: Thermo Scientific Acros 203590500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-51-2
Formula molecolare ILi
Molecular Weight (g/mol) 133.84
Numero MDL MFCD00011092
InChI Key HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC Name lithium;iodide
SMILES [Li+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1171.0°C
Materiale o nome chimico Lithium iodide
Punto di fusione 446.0°C
Nota nome 99%
Forma fisica Powder, Crystals and/or Granules
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Formula lineare LiI
Fieser 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85
Indice di Merck 15, 5591
Informazioni di solubilità Solubility in water: 165 g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Peso formulazione 133.85
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Densità 3.49
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium iodide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene