Learn More
Lithium isopropoxide, 1M solution in hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10423355 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10423355 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10423355 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380201000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 68°C to 72°C
Materiale o nome chimico lithium isopropoxide
Nota nome 1M solution in hexanes
CAS 2388-10-5
Quantità 100 mL
Formula molecolare C3H7LiO
Formula lineare LiOCH(CH3)2
Numero MDL MFCD00048286
Punto d'infiammabilità -27°C
Sinonimo lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
IUPAC Name lithium;propan-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 66.03
PubChem CID 23673350
Peso formulazione 66.03
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.69
Densità 0.6900g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium isopropoxide, solution in hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.