Learn More
Lithium isopropoxide, pure
Codice prodotto. 10600035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10600035
Marca: Thermo Scientific Acros 301240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2388-10-5 | C3H7LiO | 66.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2388-10-5
Formula molecolare C3H7LiO
Molecular Weight (g/mol) 66.03
Numero MDL MFCD00048286
InChI Key HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
PubChem CID 23673350
IUPAC Name lithium;propan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium isopropoxide
Colore Beige to Yellow or Tan
Densità 0.69
Spettro a infrarossi Authentic (nujol)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare LiOCH(CH3)2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 66.03
Percent Purity ≥94% (corrected for LiOH+Li2CO3)
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium isopropoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.