Learn More
Lithium Isotopic Standard: Li @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Li-6), VHG™
Codice prodotto. 17948049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17948049 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17948049 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS6LIZ100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Isotopic Standard: Li @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Li-6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 6
CAS 14258-72-1
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Lithium 6
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 6Li
Sinonimo 6Li
SMILES [6Li]
IUPAC Name Lithium 6
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 6.02
Quantità 100 mL
Peso formulazione 6.0151 g/mol