Learn More
Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11323768
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11323768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040250.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12057-17-9 | LiMn2O4 | 180.81 g/mol
It is used as anode materials of high-performance lithium ion battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12057-17-9
Formula molecolare LiMn2O4
Molecular Weight (g/mol) 180.81
Numero MDL MFCD01114233
InChI Key KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium manganese(III,IV) oxide
Punto di fusione >400°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare LiMn2O4
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 180.81
Percent Purity 99.5%