Learn More
Lithium metaborate, 99%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Lithium metaborate |
| Punto di fusione | 845°C |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | LiBO2 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 25.7g/L (20°C) |
| Peso formulazione | 49.75 |
| Show More |