Learn More
Lithium Metaborate (100%), Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12991781 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12991781 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12991781 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore FFB000002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Lithium Metaborate (100%), Pure Grade Fusion Flux for Sample Preparation, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Pure Grade Fusion Flux
  • 1 kg
  • Lithium Metaborate (100%)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Metaborate
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 13453-69-5
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Forma fisica Crystalline
Formula molecolare B4H14Li2O7
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC Name tetraboron heptahydrate dilithium
Molecular Weight (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Quantità 1 kg
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Various
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BORATE FUSION FLUX
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con lenormative locali /regionali / nazionali / internazionali..
Product intended for laboratory use only