Learn More
Lithium metagallate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11398128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11398128 5 g 5g
11308138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039370.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944251-30-3
Formula molecolare GaH3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 111.685
Numero MDL MFCD00210623
InChI Key UDTVNJWXCWSWEL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Lithium gallate(III); Gallium(III) lithium oxide
PubChem CID 131675736
IUPAC Name lithium;gallium;hydroxide;hydrate
SMILES [Li+].O.[OH-].[Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium metagallate
Punto di fusione >400°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare LiGaO2
Informazioni di solubilità Soluble in water 27.2g/L at 20?C .
Peso formulazione 108.66
Percent Purity 99%