Learn More
Lithium niobium isopropoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11490760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490760 1 g 1g
11400770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490760 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044451.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21864-21-1
Formula molecolare LiNb(OC3H7)6
Numero MDL MFCD00210626
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium niobium isopropoxide
Punti di ebollizione 140°C (0.2 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Numero UN UN2925
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 454.38
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Solid