Learn More
Lithium niobium isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in isopropanol
Codice prodotto. 11384858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384858 25 mL 25mL
11374858 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384858 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043175.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21864-21-1
Formula molecolare C18H42LiNbO6
Numero MDL MFCD00210626
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium niobium isopropoxide
Odore Alcohol-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare LiNb(OC3H7)6
Quantità 25 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 454.38
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid