Learn More
Lithium niobium methoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in methanol
Codice prodotto. 11313528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313528 25 mL 25mL
11303528 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313528 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039154.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21864-11-9
Used as a precursor for chemical vapor deposition of thin films for lithium ion battery electrolyte materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21864-11-9
Numero MDL MFCD00210627
Sinonimo lithium niobium methoxide
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium niobium methoxide
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare LiNb(OCH3)6
Quantità 25 mL
Numero UN UN1230
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Fully miscible with water.
Peso formulazione 285.92
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid