Learn More
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10705822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10705822
Marca: Thermo Scientific Acros 212540050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 600.0°C
Materiale o nome chimico Lithium nitrate
Punto di fusione 251.0°C
Colore Black to Blue
Forma fisica Lustrous Spheres
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare LiNO3
Indice di Merck 15,5592
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name lithium(1+) nitrate
Peso formulazione 68.95
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.38
Densità 2.3800g/mL