Learn More
Lithium nitrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10666632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Product Code. 10666632
Brand: Thermo Scientific Acros 211322500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Punti di ebollizione 600.0°C
Materiale o nome chimico Lithium nitrate
Punto di fusione 251.0°C
Colore White
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare LiNO3
Indice di Merck 15, 5592
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name lithium;nitrate
Peso formulazione 68.95
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.38
Densità 2.3800g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium nitrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/