Learn More
Lithium nitrate, anhydrous, 99%
Codice prodotto. 11346728
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
Codice prodotto. 11346728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013405.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used in Ceramics, Pyrotechnics, Salt Baths | CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Ethylene glycol is used as a precursor for the syntheses of polymers like polyester fibers, resins and polyethylene terephthalate, which finds application in making plastic bottles. It acts as an intermediate in the synthesis of 1,4-dioxane. It plays an important role in organic synthesis as a protecting group for carbonyl groups. It is a useful desiccant due to its high boiling point and affinity towards water. It plays an important role to remove water vapor from natural gas before proceeding for further processes. Its major application is as a medium for convective heat transfer in automobiles and liquid cooled computers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 600°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Lithium nitrate, anhydrous
Punto di fusione 264°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
IUPAC Name lithium;nitrate
Peso formulazione 68.95
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Densità 2.38
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium nitrate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium nitrate