Learn More
Lithium Nitrate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 600°C |
| Punto di fusione | 251°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| IUPAC Name | lithium;nitrate |
| Peso formulazione | 68.95g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |