Learn More
Lithium Nitrate, Honeywell
Codice prodotto. 15602270 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 15602270
Marca: Honeywell Research Chemicals 2279861KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC Name lithium;nitrate
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Nitrate
Quantità 1 kg
Formula lineare LiNO3
Numero UN 2722
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 68.95g/mol
Grado ReagentPlus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium nitrate