Learn More
Lithium oxalate, 99+%
Codice prodotto. 11356758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356758 50 g 50g
11346758 250 g 250g
11336758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11356758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013426.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-91-3
Formula molecolare C2Li2O4
Molecular Weight (g/mol) 101.90
Numero MDL MFCD00040596
InChI Key YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium oxalate
Punto di fusione (decomposition)
Densità 2.12 g/mL
Quantità 50 g
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,5537
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name dilithium;oxalate
Peso formulazione 101.96
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxalate