Learn More
Lithium oxide, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11384787
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11384787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041832.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use As a Ceramics and Special Glass Formulations, Carbon Dioxide Absorbent | CAS: 12057-24-8 | Li2O
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia with its pharmaceutical preparation, a condition in which the level of potassium will be low in blood. Further it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Air and Moisture Sensitive; Readily absorbs carbon dioxide and water from air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12057-24-8
Formula molecolare Li2O
Molecular Weight (g/mol) 29.88
Numero MDL MFCD00016183
InChI Key XZIUWXMPQBQHMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (lithiooxy)lithium
SMILES [Li]O[Li]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium oxide
Punto di fusione 1427°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 29.88
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Aspetto White powder
Densità 2.013 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium oxide