Learn More
Lithium Perchlorate, ACS Reagent, ≥95.0%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15611760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 15611760
Marca: Honeywell-Fluka 205281500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥95.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-9-7791
Formula molecolare ClH6LiO7
Molecular Weight (g/mol) 160.43
Numero MDL MFCD00011079
InChI Key JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Perchlorate
Punto di fusione 236°C
Colore White
pH 6.0 to 9.5 (at 106.4g/L 25°C)
Quantità 500 g
Formula lineare LiClO4
Numero UN UN1481
Sinonimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
SMILES [Li+].O.O.O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name sodium;perchlorate;hydrate
PubChem CID 516899
Peso formulazione 106.39g/mol
Percent Purity ≥95.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Granules
Densità 2.420g/cu.cm