Learn More
Alfa Aesar™ Lithium perchlorate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11369738
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 11369738
Marca: Alfa Aesar™ 044226.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 400°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Lithium perchlorate
Punto di fusione 236°C
Nota nome Anhydrous
CAS 3-9-7791
Colore White
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare ClH6LiO7
Numero MDL MFCD00011079
Numero UN UN1481
Indice di Merck 14,5539
Sinonimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
InChI Key JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC Name lithium;perchlorate
Molecular Weight (g/mol) 160.43
PubChem CID 23665649
Peso formulazione 106.4
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.43g/mL