Learn More
Lithium perchlorate, anhydrous, 99%
Codice prodotto. 11349738
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
10g
250g
50g
Product Code. 11349738
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044225.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Lithium Battery | CAS: 7791-03-9 | ClH6LiO7 | 160.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-9-7791
Formula molecolare ClH6LiO7
Molecular Weight (g/mol) 160.43
Numero MDL MFCD00011079
InChI Key JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC Name lithium;perchlorate
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifications
Punti di ebollizione 400°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Lithium perchlorate, anhydrous
Punto di fusione 236°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Peso formulazione 106.4
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystals
Densità 2.43 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Hazard Statement
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.