Learn More
Lithium perchlorate, anhydrous, ACS, 95.0% min
Descrizione
Lithium perchlorate is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and act as chaotropic agent to denature proteins. It is used in the Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 400°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Lithium perchlorate |
| Punto di fusione | 236°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | LiClO4 |
| Numero UN | UN1481 |
| Indice di Merck | 14,5539 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.