Learn More
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. 11338118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338118 250 g 250g
11328118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039355.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307310-74-3
Formula molecolare ILiO4
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Numero MDL MFCD00049474
InChI Key SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
PubChem CID 23711816
IUPAC Name lithium;periodate
SMILES [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium periodate dihydrate
Punto di fusione >370°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Odore Odorless
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 233.87 (197.84 Anhydrous)
Grado Reagent