Learn More
Lithium phosphate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11396827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396827 100 g 100g
11386827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010743.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphate batteries batteries are now widely used as a staple for cell phones, laptops and some other gadgets. Used in low-expansion porcelain enamel glazes and polymer intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-52-3
Formula molecolare Li3O4P
Molecular Weight (g/mol) 115.79
Numero MDL MFCD00016187
InChI Key TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium phosphate
Punto di fusione 837°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
IUPAC Name trilithium;phosphate
Peso formulazione 115.79
Percent Purity 99.99%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.54
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium phosphate