Learn More
Lithium salicylate, tech.
Codice prodotto. 11368118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368118 500 g 500g
11358118 25 g 25g
11348118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039356.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-38-5
Formula molecolare C7H5LiO3
Molecular Weight (g/mol) 144.054
Numero MDL MFCD00045813
InChI Key PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
IUPAC Name lithium;2-hydroxybenzoate
SMILES [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium salicylate
Punto di fusione (decomposition)
Odore Sweet
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 144.05
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder