Learn More
Lithium Standard: Li+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Codice prodotto. 30002927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002927 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002927 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGILI100500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Standard: Li+ @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
CAS 7439-93-2
Metodi Ion Chromatography
Nomi componenti o analita Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Li
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Li
InChI Formula InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantità 500 mL
Peso formulazione 7.016 g/mol