Learn More
Lithium Standard: Li @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17980876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980876 200 g 200g
16419659 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17980876 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOLI1000200G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Standard: Li @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
CAS 7439-93-2
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Li
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Li
InChI Formula InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantità 200 g
Peso formulazione 7.016 g/mol