Learn More
Lithium Standard: Li+ @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Lithium Standard: Li+ @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Lithium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Li |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Li |
| InChI Formula | InChI=1S/Li |
| Vedi altri risultati |