Learn More
Lithium sulfate, for analysis, anhydrous, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 447550010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10377-48-7 Peso : 1.00000kg
Quantità 1kg
Codice prodotto. 15334988
  • 150.20€ / 1kg
Stock EU 1
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
10377-48-7
109.94
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Li2O4S
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
66320
dilithium;sulfate
Specifica
Lithium sulfate
Li2O4S
15,5597
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
109.94
CHEBI:53474
Analysis
2.2200g/mL
0.005% max.
0.02% max.
2.22
859.0°C
10377-48-7
Li2SO4
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
dilithium;sulfate
66320
109.94
0.02% max.
0.002% max.
0.02% max.
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy
1% max.
1kg
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Lithium sulfate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/