Learn More
Lithium sulfate, anhydrous, 99.7% (metals basis)
Descrizione
Manganese(II) sulfate is used as a colorant in dyes. It is also used as feed additives, catalyst for the synthesis of chlorophyll, make plants grow well and increase production. It is used for making dryer of ink and paint. It is used in paper making , porcelain/ceramic, medicine and other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium sulfate, anhydrous |
| Punto di fusione | 845°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.7% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in acetone,ethanol and pyridine. |
| IUPAC Name | dilithium;sulfate |
| Peso formulazione | 109.94 |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium sulfate, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lithium sulfate