Learn More
Lithium sulfate monohydrate, 99+%, pure
Product Code. 10424525 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10424525 100 g Flacone in plastica 100g
10209253 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10424525 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 218331000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Punto di fusione 860.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare LI2SO4·H2O
Indice di Merck 15, 5597
Informazioni di solubilità Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Peso formulazione 127.96
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Perdita alla combustione 13.5% to 15% (600°C, 2 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Faroangivelser
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.