Learn More
Lithium sulfate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11498603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498603 500 g 500g
11488603 100 g 100g
11408613 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10410.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
Solubility
Soluble in water. 340 g/L (20 C)
Notes
Store under dry inert gas. Protect from humidity and water. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Punto di fusione 130°C (in -H2O)
Quantità 500 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.06
Indice di Merck 14,5541
Informazioni di solubilità Soluble in water. 340g/L (20 C)
Peso formulazione 127.96 (109.94 Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate monohydrate