Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120526 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15605380 100 g Flacone in polietilene 100g
15615380 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15605380 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 398152100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0% dry basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Colore White
pH 5 to 7 (at 128g/L 25°C)
Quantità 100 g
Formula lineare Li2SO4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità In water 128g/L at 20°C
Peso formulazione 127.96g/mol
Percent Purity ≥99% (dry basis)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 2.06g/cm3