Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 860°C |
| CAS | 10102-25-7 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H2Li2O5S |
| Numero MDL | MFCD00149766 |
| Sinonimo | lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n |
| InChI Key | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium sulfate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico