Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Lithium Sulfate Monohydrate |
| CAS | 10102-25-7 |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | H2Li2O5S |
| Formula lineare | Li2SO4 · H2O |
| Numero MDL | MFCD00149766 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n |
| InChI Key | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| Show More |