Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (dried basis, T), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium sulfate monohydrate |
| Punto di fusione | 236°C |
| Colore | White |
| pH | 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C) |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | Li2SO4 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 127.96g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (dried basis, T) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium sulfate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate-1-hydrate