Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (dried basis, T), Solstice
Codice prodotto. 15636060 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15636060 500 g Flacone in polietilene 500g
15626060 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15636060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 62609500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (dried basis, T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-25-7
Formula molecolare H2Li2O5S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
Numero MDL MFCD00149766
InChI Key RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC Name dilithium;sulfate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfate monohydrate
Punto di fusione 236°C
Colore White
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0%
Note percentuale saggio Dried Basis, T
Formula lineare Li2SO4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Formula InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Peso formulazione 127.96g/mol
Percent Purity ≥99.0% (dried basis, T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K: 50 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg, Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 10 mg/kg, Heavy metals: 0.001%
Perdita all'essiccatura 13.0 to 15.0%
Imballaggio Flacone in polietilene
Linea di prodotti Solstice
Aspetto White Powder or Crystals