Learn More
Lithium tantalum ethoxide, 99.9% (metals basis), 5% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11364438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364438 25 mL 25mL
11374438 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042344.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Precursor for Lithium tantalum oxide films
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127503-04-2
Numero MDL MFCD00210630
Sinonimo lithium tantalum ethoxide
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tantalum ethoxide
Colore Yellow
Odore Alcohol-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare LiTa(OCH2CH3)6
Quantità 25 mL
Numero UN UN1170
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 458.04
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide