Learn More
Lithium tert-butoxide, 99%
Codice prodotto. 10759633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10759633 25 g 25g
10609844 100 g 100g
11397030 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10759633 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301220250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1907-33-1
Formula molecolare C4H9LiO
Molecular Weight (g/mol) 80.06
InChI Key LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC Name lithium;2-methylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Lithium tert-butoxide
Colore White to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare LiOCH(CH3)3
Quantità 25 g
Numero UN 2925
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction
Punto di sublimazione 283 °C
Peso formulazione 80.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tert-butoxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-propanollithium salt