Learn More
Alfa Aesar™ Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H55454.MC
Dettagli aggiuntivi : CAS : 338949-42-1 Peso : 0.00010kg
Quantità 100mg
Codice prodotto. 15442116
  • 95.64€ / 100mg
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
338949-42-1
650.47
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
23714786
[Li+].[B-](OC1=CC=CC2=C1N=C(C=C2)C)(OC3=CC=CC4=C3N=C(C=C4)C)(OC5=CC=CC6=C5N=C(C=C6)C)OC7=CC=CC8=C7N=C(C=C8)C
C40H32BLiN4O4
MFCD03093696
lithium tetra 2-methyl-8-hydroxyquinolinato boron, lithium tetra 2-methyl-8, lithium tetrakis 2-methylquinolin-8-olato-kappao borate 1-, lithium 1+ tetrakis 2-methylquinolin-8-yl oxy boranuide
lithium;tetrakis[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]boranuide
Specifica
Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron
C40H32BLiN4O4
lithium tetra 2-methyl-8-hydroxyquinolinato boron, lithium tetra 2-methyl-8, lithium tetrakis 2-methylquinolin-8-olato-kappao borate 1-, lithium 1+ tetrakis 2-methylquinolin-8-yl oxy boranuide
[Li+].[B-](OC1=CC=CC2=C1N=C(C=C2)C)(OC3=CC=CC4=C3N=C(C=C4)C)(OC5=CC=CC6=C5N=C(C=C6)C)OC7=CC=CC8=C7N=C(C=C8)C
650.47
650.46
98%
250°C to 258°C
338949-42-1
MFCD03093696
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
lithium;tetrakis[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]boranuide
23714786
Solid
White
100mg
Videos
SDS Documenti
Certificati