Learn More
Lithium Tetraborate, Honeywell™
Codice prodotto. 15672190 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15672190
Marca: Honeywell Research Chemicals 222534250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥99.9% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12007-60-2
Formula molecolare B4Li2O7
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00011083
InChI Key RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifications
Materiale o nome chimico Lithium Tetraborate
Quantità 250 g
Formula lineare Li2B4O7
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 169.12g/mol
Percent Purity ≥99.9% (trace metals basis)
Densità ≥0.25g/mL at 25°C