Learn More
Lithium tetrafluoroborate, 98%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium tetrafluoroborate |
Punto di fusione | 275°C |
Nota nome | 98% |
Colore | Gray to White |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Formula lineare | LiBF4 |
Fieser | 05,416; 10,248 |
Indice di Merck | 15, 5599 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.