Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 275°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Gray to White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 0.852 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Densità | 0.8520g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.