Learn More
Lithium Tetrafluoroborate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11448465 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11448465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11448465 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522108810
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
  • Chemical Name: Lithium tetrafluoroborate
  • Molecular Formula: BF4Li
  • Formula Weight: 93.74
  • CAS Number: 14283-07-9
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Quantità 10 g
Sensibilità Hygroscopic
Formula molecolare BF4Li
Formula lineare LiBF4
Numero MDL MFCD00011087
Sinonimo lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
InChI Formula InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC Name lithium(1+) tetrafluoroboranuide
Molecular Weight (g/mol) 93.74
PubChem CID 4298216
Peso formulazione 93.75