Learn More
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 93-98%
Codice prodotto. 11995791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995791 500 g 500g
10173410 25 g 25g
10570512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11995791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3 | 254.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17476-04-9
Formula molecolare C12H28AlLiO3
Molecular Weight (g/mol) 254.27
Numero MDL MFCD00011532
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Nota nome 93-98%
Punto di fusione 319.0°C
Densità 0.9
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 93% min
Imballaggio Glass Bottle packed in tin can
Formula lineare LiAI[OC(CH3)3]3H
Quantità 500 g
Fieser 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: 36g/100g thf (25°C),2g/100g diethyl ether (25°C),41g/100g diglyme (25°C)
Punto di sublimazione 280 °C
Peso formulazione 254.27
Percent Purity 93 to 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.