Learn More
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, 94%
Codice prodotto. 11307338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307338 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11307338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030716.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17476-04-9
Lithium aluminum-tri-tert-butoxyhydride is used as a reducing agent. It is very useful in selective reductions of acyl halides, aldehydes, ketones, and esters, it is also used as an antimicrobial, cholesterol lowering agent, for ion-permeable synthetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
CAS 17476-04-9
Punto di fusione ∼319°C (decomposition)
Colore Gray to White
Densità 1.03 g/mL
Odore Odorless
Formula lineare Li[(CH3)3CO]3AlH
Numero MDL MFCD00011532
Quantità 10 g
Numero UN UN1409
Beilstein 5796791
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 254.28
Percent Purity 94%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere estinguente per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.