Learn More
Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium triethylborohydride |
| Colore | Colorless to Gray |
| Nota nome | 1M Solution in THF |
| Concentrazione | 0.9 to 1.1M |
| Densità | 0.8920g/mL |
| Imballaggio | AcroSeal Glass Bottle in Tin Can |
| Formula lineare | LiB(C2H5)3H |
| Quantità | 100 mL |
| Fieser | 04,313; 06,348; 08,309; 09,286; 10,249; 11,304; 12,289; 17,172 |
| Indice di Merck | 15, 5600 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P331-NON provocare il vomito.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium triethylhydroborate, Tetrahydrofuran